Learn More
Guinea Pig anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed), R&D Systems™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Rabbit IgG, H/L Chains Polyclonal specifically detects Rabbit IgG, H/L Chains in Rabbit samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Rabbit IgG, H/L Chains |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1.2 mg/ml |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:2000 - 1:10000, ELISA 1:20000 - 1:100000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:5000 |
| Especie del huésped | Guinea Pig |
| Inmunógeno | Rabbit IgG whole molecule |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 1 mg |
| Mostrar más |
For Research Use Only