Learn More
OHAUS™ Agitador con placa calefactora Guardian 7000
Código de producto. 16680482 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
e-G71HS07C
e-G71HS10C
e-G71HSRDM
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
16680482 e-G71HS07C cada uno
16690482 e-G71HS10C cada uno
16600492 e-G71HSRDM cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16680482 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30500603
Mantén tus muestras refrigeradas
Usar código promocional 27999
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitadores de placas calefactoras duraderos con características superiores de seguridad y rendimiento inteligente
  • Proteja su laboratorio con tecnología patentada SmartPresence™ & SmartLink™ tecnologías. Estas funciones exclusivas apagan automáticamente el calentador si no se detecta a nadie después de que el usuario lo configure." se acabó el tiempo" el periodo ha pasado
  • Un sistema de detección temprana líder en el sector que utiliza dos controles de seguridad independientes para supervisar continuamente la electrónica y apagar el calentamiento antes de que se produzca una condición de exceso de temperatura.
  • Es posible una agitación precisa de 60 a 1600 rpm gracias al diseño de un potente motor, un fuerte imán y un gradiente de rampa controlado por software, lo que garantiza un acoplamiento magnético seguro para aplicaciones viscosas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Tensión 230 V
Peso con embalaje (métrico) 2,812 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 6,0 A, 50/60 Hz
Modelo e-G71HS07C
Longitud (imperial) 12,20 in
Altura (métrico) 122 mm
Temperatura ambiente 5 °C - 500 °C
Altura (imperial) 4,80 in
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 223 mm
Longitud (métrico) 309 mm
Anchura (imperial) 8,80 in
Peso (imperial) 5,700 lb
Peso (métrico) 2,600 kg
tipo de tapón UE