missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GTF3C4 Antibody [FITC], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30517250 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30517250 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30517250 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338602F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GTF3C4 Polyclonal antibody specifically detects GTF3C4 in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GTF3C4
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.3.1.48, FLJ21002, general transcription factor 3C 4, general transcription factor 3C polypeptide 4, general transcription factor IIIC, polypeptide 4 (90kD), general transcription factor IIIC, polypeptide 4, 90kDa, KAT12, TF3C-delta, TFIII90, TFIIIC 90 kDa subunit, TFIIIC290, TFIIIC90MGC138450, TFIIICDELTA, Transcription factor IIIC 90 kDa subunit, Transcription factor IIIC subunit delta
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 583-822 of human GTF3C4 (NP_036336.2).,, Sequence:, ILYQSMQKTPSEALWKPTHEDSKILLVDSPGMGNADDEQQEEGTSSKQVVKQGLQERSKEGDVEEPTDDSLPTTGDAGGREPMEEKLLEIQGKIEAVEMHLTREHMKRVLGEVYLHTWITENTSIPTRGLCNFLMSDEEYDDRTARVLIGHISKKMNKQTFPEHCSLCKEILPFTDRKQAVCSNGHIWLRCFLTYQSCQSLIYRRCLLHDSIARHPAPEDPDWIKRLLQSPCPFCDSPVF
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9329
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.