Learn More
GTF2A1 Antibody, Alexa Fluor™ 488, R&D Systems™
Código de producto. 18440016 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18440016 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18440016 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP146216AF488
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
GTF2A1 Polyclonal specifically detects GTF2A1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GTF2A1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot (Negative)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen General transcription factor IIA subunit 1, general transcription factor IIA, 1, 19/37kDa, glucose regulated protein, 58kD pseudogene, MGC129969, MGC129970, TF2A1, TFIIA, TFIIA alpha, p55, TFIIA-42, TFIIAL, transcription initiation factor IIA subunit 1, Transcription initiation factor TFIIA 42 kDa subunit
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 100 and 150 of human Transcription Initiation Factor IIA Subunit 1 using the numbering given in entry NP_056943.1 (GeneID 2957).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2957
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus