Learn More
Cytiva Columnas GSTrap™ HP
Código de producto. 11713219 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 5 mL
5 x 1 ml
5 x 5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11713219 1 x 5 mL cada uno
10647455 5 x 1 ml paquete de 5
11565035 5 x 5 mL paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11713219 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17528201
Se utiliza para proporcionar purificaciones de alta resolución en un solo paso de las proteínas marcadas con glutatión S-transferasa (GST). Las columnas HP Cytiva Life Sciences™ GSTrap™ están preempaquetadas con medio de Glutathione Sepharose&
  • Purificación en un solo paso de proteínas marcadas con GST y otras glutatión S-transferasas o proteínas dependientes del glutatión
  • Glutatión acoplado a Sepharose™ Medios de alto rendimiento
  • Material de la columna: polipropileno
  • Diseñados para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
  • El proceso de purificación preserva la antigenicidad y la función
  • Disponible como columnas de 1 ml y 5 ml
Medios
  • Tamaño medio de partícula: 34 μµm
  • Ligando: Glutatión
  • Matriz: Agarosa al 6% altamente reticulada
  • Capacidad de encuadernación: > 7 mg/ml
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 12
Columnas de 1 ml
  • Dimensiones de la cama: 7 x 25 mm
  • Velocidad de flujo: < 4 ml/min.
Columnas de 5 ml
  • Dimensiones de la cama: 16 x 25 mm
  • Velocidad de flujo: < 20 ml/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 5 mL
Diámetro interior (imperial) 0,62 in
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Descripción Las columnas GSTrap HP están precargadas con resina de Glutathione Sepharose de alto rendimiento y proporcionan purificaciones de alta resolución en un solo paso de las proteínas marcadas con glutatión S-transferasa (GST).
Caudal <20 mL/min
Material Polipropileno
Intervalo de pH De 3 a 12
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 4 %
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 %
Presión máx. de funcionamiento 5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
Tamaño de partículas 34 μm
Cantidad 1 x 5 mL
Para utilizar con (aplicación) Proteínas etiquetadas con glutatión S-transferasa (GST) producidas utilizando la serie pGEX de vectores de expresión, otras glutationas S-transferasas y proteínas dependientes del glutatión
Tipo Columna preempacada
Tipo de ligando Glutatión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • GSTrap HP 5 ml, 1 x 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol