missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSTO1 Antibody (9H4) [CoraFluorÖ 1], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30520344 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30520344 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30520344 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP342979CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GSTO1 Monoclonal antibody specifically detects GSTO1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GSTO1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 9H4
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp686H13163, EC 2.5.1.18, glutathione S-transferase omega 1, glutathione S-transferase omega 1-1, glutathione S-transferase omega-1, glutathione-S-transferase like, GSTO-1, GSTTLp28, P28
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno glutathione S-transferase omega 1 - (Uniprot# P78417)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9446
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.