Learn More
GSTA4 Antibody (SR1360), R&D Systems™
Código de producto. 18602644 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18602644 100 μg 100 microlitros
18674494 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18602644 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP322646100ul
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
GSTA4 Monoclonal specifically detects GSTA4 in Human∣Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GSTA4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR1360
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen DKFZp686D21185, EC 2.5.1.18, glutathione S-alkyltransferase A4, glutathione S-aralkyltransferase A4, glutathione S-aryltransferase A4, glutathione S-transferase A4, Glutathione S-transferase A4-4, glutathione S-transferase alpha 4, glutathione transferase A4-4, GST class-alpha member 4, GSTA4-4, GTA4, S-(hydroxyalkyl)glutathione lyase A4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human GSTA4 (Uniprot #: O15217)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2941
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG