Learn More
GSK864, MedChemExpress
Código de producto. 16493646
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493646 25 mg 25 miligramos
16467798 10 mg 10 miligramos
16447636 100 mg 100 miligramos
16433757 50 mg 50 miligramos
16400268 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493646 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19540
MedChemExpress GSK864 is an isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) mutant inhibitor; inhibits IDH1 mutants R132C, R132H, and R132G with IC50 values of 8.8, 15.2 and 16.6 nM.
GSK864 is an isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) mutant inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK864
CAS 1816331-66-4
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H31FN6O4
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (179.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C=C1)=CC=C1CN2N=C(C(NC3=CC(C)=C(OC)C(C)=C3)=O)C4=C2[C@](C(N)=O)(C)CN(C(C5=CC=CN5)=O)C4
Peso molecular (g/mol) 558.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.6
Porcentaje de pureza 99.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death