Learn More
GSK598809, MedChemExpress
Código de producto. 16483787
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16483787 50 mg 50 miligramos
16467838 10 mg 10 miligramos
16427666 100 mg 100 miligramos
16410308 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483787 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19654
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress GSK598809 is a potent and selective dopamine D3 Receptor (DRD3) antagonist, with a pKi of 8.9.
GSK598809 is a potent and selective dopamine D3 Receptor (DRD3) antagonist, with a pKi of 8.9.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK598809
CAS 863680-45-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23F4N5OS
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (173.06 mM; Need ultrasonic) ∣1M HCl : 28.57 mg/mL (59.33 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl)
SMILES CC1=C(C2=NN=C(SCCCN3CC4(C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5F)CC4C3)N2C)OC=N1
Peso molecular (g/mol) 481.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.51
Porcentaje de pureza 99.51%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation