Learn More
GSK583, MedChemExpress
Código de producto. 16460006
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460006 2 mg 2 miligramos
16444276 100 mg 100 miligramos
16429526 50 mg 50 miligramos
16425697 5 mg 5 miligramos
16402958 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16460006 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100339
MedChemExpress GSK583 is a highly potent, orally active and selective inhibitor of RIP2 Kinase, with IC50 of 5 nM. GSK583 inhibits both TNF-α and IL-6 production with an IC50 value of 200 nM.
GSK583 is a highly potent, orally active and selective inhibitor of RIP2 Kinase, with IC50 of 5 nM. GSK583 inhibits both TNF-α and IL-6 production with an IC50 value of 200 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK583
CAS 1346547-00-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19FN4O2S
Cantidad 2 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (250.97 mM)
SMILES FC1=CC2=C(NN=C2NC3=CC=NC4=CC=C(S(=O)(C(C)(C)C)=O)C=C34)C=C1
Peso molecular (g/mol) 398.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.45
Porcentaje de pureza 98.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation