Learn More
GSK547, MedChemExpress
Código de producto. 16487587
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487587 5 mg 5 miligramos
16484838 10 mg 10 miligramos
16481097 50 mg 50 miligramos
16405636 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114492
MedChemExpress GSK547 (GSK'547) is a highly selective and potent inhibitor of receptor-interacting serine/threonine protein kinase 1 (RIPK1), inhibits macrophage-mediated adaptive immune tolerance in pancreatic cancer.
GSK547 (GSK'547) is a highly selective and potent inhibitor of receptor-interacting serine/threonine protein kinase 1 (RIPK1), inhibits macrophage-mediated adaptive immune tolerance in pancreatic cancer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK547
CAS 2226735-55-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H18F2N6O
Cantidad 5 mg
Sinónimo GSK'547
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (630.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=NC=NC(N2CCC(C(N3N=CC[C@H]3C4=CC(F)=CC(F)=C4)=O)CC2)=C1
Peso molecular (g/mol) 396.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.39
Porcentaje de pureza 99.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease