Learn More
GSK429286A, MedChemExpress
Código de producto. 16485256
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16485256 100 mg 100 miligramos
16470667 50 mg 50 miligramos
16457057 5 mg 5 miligramos
16414348 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16485256
Marca: Medchem Express HY11000
MedChemExpress GSK429286A is a selective inhibitor of ROCK1 with an IC50 value of 14 nM.
GSK429286A is a selective inhibitor of ROCK1 with an IC50 value of 14 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK429286A
CAS 864082-47-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H16F4N4O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 51 mg/mL (117.95 mM)
SMILES O=C(C(C(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)C2)=C(C)NC2=O)NC3=CC4=C(NN=C4)C=C3F
Peso molecular (g/mol) 432.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.37
Porcentaje de pureza 98.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease