Learn More
GSK2837808A, MedChemExpress
Código de producto. 16463118
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463118 10 mg 10 miligramos
16429676 50 mg 50 miligramos
16412636 25 mg 25 miligramos
16410036 2 mg 2 miligramos
16404416 100 mg 100 miligramos
16485847 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16463118 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100681
MedChemExpress GSK2837808A is a potent and selective lactate dehydrogenase A (LDHA) inhibitor with IC50s of 2.6 and 43 nM for hLDHA and hLDHB, respectively.
GSK2837808A is a potent and selective lactate dehydrogenase A (LDHA) inhibitor with IC50s of 2.6 and 43 nM for hLDHA and hLDHB, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK2837808A
CAS 1445879-21-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H25F2N5O7S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (76.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC(OC2=CC(F)=CC(F)=C2)=CC(NC3=C(S(=O)(NC4CC4)=O)C=NC5=CC(C6=CN=C(OC)N=C6OC)=CC=C35)=C1
Peso molecular (g/mol) 649.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 649.62
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death