Learn More
GSK2801, MedChemExpress
Código de producto. 16462807
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462807 50 mg 50 miligramos
16459277 5 mg 5 miligramos
16446728 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16462807 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15658
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress GSK2801 is a potent, selective, orally active and cell active acetyl-lysine competitive BAZ2A and BAZ2B bromodomains inhibitor with Kd values of 136 nM and 257 nM, respectively. GSK2801 shows >50-fold selectivity for BAZ2A/B over BRD4.
GSK2801 is a potent, selective, orally active and cell active acetyl-lysine competitive BAZ2A and BAZ2B bromodomains inhibitor with Kd values of 136 nM and 257 nM, respectively. GSK2801 shows >50-fold selectivity for BAZ2A/B over BRD4.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK2801
CAS 1619994-68-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H21NO4S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (134.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C)C1=CC(C2=C(S(=O)(C)=O)C=CC=C2)=C3N1C=CC(OCCC)=C3
Peso molecular (g/mol) 371.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.45
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death