missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK2656157, MedChemExpress

Código de producto. 16472027
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16472027 50 mg 50 miligramos
16465878 10 mg 10 miligramos
16406346 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16472027 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13820

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress GSK2656157 is a selective and ATP-competitive inhibitor of protein kinase R (PKR)-like endoplasmic reticulum kinase (PERK) with an IC50 of 0.9 nM.

GSK2656157 is a selective and ATP-competitive inhibitor of protein kinase R (PKR)-like endoplasmic reticulum kinase (PERK) with an IC50 of 0.9 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material GSK2656157
CAS 1337532-29-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H21FN6O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad 1M HCl : 100 mg/mL (240.12 mM; ultrasonic and adjust pH to 1 with HCl) ∣DMSO : 8.33 mg/mL (20.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=CC(CC(N2CCC3=C2C=CC(C4=CN(C)C5=NC=NC(N)=C54)=C3F)=O)=N1
Peso molecular (g/mol) 416.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.45
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.