Learn More
GSK2110183 analog 1 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16477016
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16477016 100 mg 100 miligramos
16476938 10 mg 10 miligramos
16452997 50 mg 50 miligramos
16439487 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16477016
Marca: Medchem Express HY15966A
MedChemExpress GSK2110183 analog 1 hydrochloride is the structural analogue of GSK2110183.
GSK2110183 analog 1 hydrochloride is the structural analogue of GSK2110183.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK2110183 analog 1 hydrochloride
CAS 2070009-64-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H17Cl3F2N4OS
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (207.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (51.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(C2=C(Cl)C=NN2C)=C(Cl)S1)N[C@@H](CC3=CC=C(F)C(F)=C3)CN.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 481.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.77
Porcentaje de pureza 99.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease