Learn More
GSK1838705A, MedChemExpress
Código de producto. 16465488
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465488 10 mg 10 miligramos
16426076 100 mg 100 miligramos
16421667 50 mg 50 miligramos
16418207 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16465488 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13020
MedChemExpress GSK1838705A is a potent and reversible IGF-IR and the insulin receptor inhibitor with IC50s of 2.0 and 1.6 nM, respectively. It also inhibits ALK with an IC50 of 0.5 nM.
GSK1838705A is a potent and reversible IGF-IR and the insulin receptor inhibitor with IC50s of 2.0 and 1.6 nM, respectively. It also inhibits ALK with an IC50 of 0.5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK1838705A
CAS 1116235-97-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H29FN8O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (187.77 mM)
SMILES FC1=C(C(NC)=O)C(NC2=C3C(NC=C3)=NC(NC4=CC5=C(CCN5C(CN(C)C)=O)C=C4OC)=N2)=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 532.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.57
Porcentaje de pureza 98.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease