Learn More
GSK180736A, MedChemExpress
Descripción
GSK180736A is potent Rho-associated coiled-coil kinase 1 (ROCK1) inhibitor with an IC50 of 100 nM. GSK180736A is also a selective and ATP-competitive G protein-coupled receptor kinase 2 (GRK2) inhibitor with an IC50 of 0.77 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | GSK180736A |
| CAS | 817194-38-0 |
| Color | Earth Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H16FN5O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 30 mg/mL (82.11 mM) |
| SMILES | CC(N1)=C(C(NC2=CC=C(NN=C3)C3=C2)=O)C(C4=CC=C(F)C=C4)NC1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 365.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.36 |
| Mostrar más |