Learn More
GSK1379725A, MedChemExpress
Código de producto. 16454628
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16454628 10 mg 10 miligramos
16417347 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16454628 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112398
MedChemExpress GSK1379725A is a selective BPTF ligand with a Kd of 2.8 uM, showing no binding activity for Brd4.
GSK1379725A is a selective BPTF ligand with a Kd of 2.8 uM, showing no binding activity for Brd4.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK1379725A
CAS 1802251-00-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H23FN6O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (221.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C1=CC=CC(NC(NC2CN(C3=NC(NC4=CC=C(F)C=C4)=NC=C3)CC2)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 450.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.47
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid