Learn More
GSK1059865, MedChemExpress
Código de producto. 16474636
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
16474636 100 mg 100 miligramos
16472756 25 mg 25 miligramos
16453408 10 mg 10 miligramos
16439936 50 mg 50 miligramos
16426137 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16474636 Supplier Medchem Express Supplier No. HY101534
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress GSK1059865 is a potent orexin 1 receptor antagonist.
GSK1059865 is a potent orexin 1 receptor antagonist.
Specifications
Nombre del producto químico o material GSK1059865
CAS 1191044-58-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H23BrFN3O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (458.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1[C@H](CNC2=NC=C(Br)C=C2)CC[C@H](C)C1)C3=CC=CC(F)=C3OC
Peso molecular (g/mol) 436.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.32
Porcentaje de pureza 98.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation