Learn More
GSK-5498A, MedChemExpress
Código de producto. 16435238
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16435238 10 mg 10 miligramos
16427957 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16435238 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12521
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress GSK-5498A is a selective small molecule blocker of CARC (IC50, 1 μM); inhibits mediator release from mast cells, and pro-inflammatory cytokine release from T-cells in a variety of species.
GSK-5498A is a selective small molecule blocker of CARC (IC50, 1 μM)
Specifica
Nombre del producto químico o material GSK-5498A
CAS 1253186-49-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H11F6N3O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (250.44 mM)
SMILES O=C(NC1=NN(CC2=C(F)C=CC=C2C(F)(F)F)C=C1)C3=C(F)C=CC=C3F
Peso molecular (g/mol) 399.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.29
Porcentaje de pureza 97.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.