Learn More
GSK-5498A, MedChemExpress
Código de producto. 16427957
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16427957 5 mg 5 miligramos
16435238 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16427957 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12521
MedChemExpress GSK-5498A is a selective small molecule blocker of CARC (IC50, 1 μM); inhibits mediator release from mast cells, and pro-inflammatory cytokine release from T-cells in a variety of species.
GSK-5498A is a selective small molecule blocker of CARC (IC50, 1 μM)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK-5498A
CAS 1253186-49-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H11F6N3O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (250.44 mM)
SMILES O=C(NC1=NN(CC2=C(F)C=CC=C2C(F)(F)F)C=C1)C3=C(F)C=CC=C3F
Peso molecular (g/mol) 399.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.29
Porcentaje de pureza 97.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation