Learn More
GSK-3 inhibitor 1, MedChemExpress
Código de producto. 16446376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16446376 100 mg 100 miligramos
16425948 10 mg 10 miligramos
16422097 50 mg 50 miligramos
16418577 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16446376 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13973A
MedChemExpress GSK-3 inhibitor 1 is an inhibitor of GSK-3.
GSK-3 inhibitor 1 is an inhibitor of GSK-3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK-3 inhibitor 1
CAS 603272-51-1
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H17ClFN5O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (28.55 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES FC1=CC(CNCC2)=C(N2C=C3C4=C(C5=CN=C6N5C=CC=C6)C(NC4=O)=O)C3=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 437.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.85
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism