missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GRP75/HSPA9B/Mortalin Antibody (SR2186), Novus Biologicals™

Código de producto. 18671305 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18671305 100 μg 100 microlitros
18610754 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18671305 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321787100ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

GRP75/HSPA9B/Mortalin Monoclonal antibody specifically detects GRP75/HSPA9B/Mortalin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GRP75/HSPA9B/Mortalin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR2186
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen 75 kDa glucose-regulated protein, GRP-75, GRP75mthsp75, Heat shock 70 kDa protein 9, heat shock 70kD protein 9B, heat shock 70kDa protein 9 (mortalin), heat shock 70kDa protein 9B (mortalin-2), HSPA9BMGC4500, Mortalin, mortalin, perinuclear, mortalin-2, MOT, mot-2, MOT2, MTHSP75, p66-mortalin, PBP74CSA, Peptide-binding protein 74, stress-70 protein, mitochondrial
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human GRP75/HSPA9B/Mortalin (Uniprot #: P38646)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3313
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.