missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Growth Hormone Antibody (GH/1450), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18771570 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18771570 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18771570 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254356FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Growth Hormone Monoclonal antibody specifically detects Growth Hormone in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Growth Hormone
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon GH/1450
Conjugado DyLight 680
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen GHIGHD1B, GHNGrowth hormone, GH-Nsomatotropin, growth hormone 1Pituitary growth hormone, hGH-N
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A recombinant fragment (around aa58-187) of human Growth Hormone (GH) protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P01241)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación BiologicAll speciesy Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2688
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.