Descripción
Estos productos accesorios están diseñados para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración de vacío de vidrio Millipore o proporcionar una configuración alternativa. Este elemento es una pieza de accesorio para los kits de soportes de filtro de vidrio de todo Millipore y el kit MilliSolve.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Desechables | Reutilizable |
| Para utilizar con (equipo) | Millipore Kit de portafiltros de vidrio, Millipore MilliSolve Equipo |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Forma | Base cónica |
| Tipo | Matraz con base cónica |
| Volumen (métrico) | 5 L |