Learn More
Invitrogen™ Human GRK6, GST Tag Recombinant Protein
Descripción
For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Full Length
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P43250 |
| Concentración | See Label |
| Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
| Formulación | 50 mM tris with 0.02% Triton X-100, 0.5 mM EDTA, 150 mM NaCl, 2 mM DTT, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5 |
| ID de gen (Entrez) | 2870 |
| Peso molecular | 94 kDa |
| Nombre | Human GRK6, GST Tag |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Alias de gen | activin receptor IIA; activin receptor type IIA; Activin receptor type-2 A; ActrIIa; ACTR-IIA; Acvr2; Acvr2a; EC 2.7.11.16; G protein-coupled receptor kinase 6; g protein-coupled receptor kinase GRK6; Gprk6; G-protein coupled receptor kinase 6; GRK6; kinase GRK6; TactrII |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.