Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Fuerza Clean™ Repuesto de toallitas limpiadoras 7775, 6 cubos x 90
Descripción
- Cada cubo de WypAll Fuerza Clean™ Las toallitas de limpieza contienen 90 toallitas verdes presaturadas de 1 capa.
- Toallitas multiusos perfectas para la limpieza de manos y la limpieza industrial rutinaria, como herramientas y maquinaria.
- Las toallitas vienen presaturadas, lo que elimina la necesidad de agregar jabón, gel o agua.
- Cada toallita industrial tiene un lado rugoso para fregar y un lado liso para limpiar y dar acabado.
- Envasadas en un cubo de toallitas de alimentación central, las toallitas de limpieza industriales se dispensan una a la vez para reducir el desperdicio y mantener la higiene.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Limpiaparabrisas industrial de uso medio |
| Longitud (imperial) | 15,74 in |
| Longitud (métrico) | 270 mm |
| Anchura (imperial) | 15,74 in |
| Anchura (métrico) | 270 mm |
| Material | Papel |
| Peso base | 7,2kg (15,87 libras) |
| Color | Verde |
| Dimensiones (L x An) | 270 x 270 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la limpieza de manos, herramientas, maquinaria sin jabón o agua, proteger las manos, reducir la sequedad de la piel, mejorar la higiene |
| Mostrar más |