Learn More
Christeyns™ Limpiador de pisos Green'R
Código de producto. 17830255
Change view
Click to view available options
Formato:
Frasco
Lata
Cantidad:
2 x 5 L
250 x 20 mL
Tamaño de la unidad:
10 litros
paquete de 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato Cantidad unitSize
17830255 Frasco 250 x 20 mL paquete de 250
17810275 Lata 2 x 5 L 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17830255 Proveedor Christeyns™ N.º de proveedor 547509
Green'R Floor es un limpiador multiusos muy eficaz, no espumoso y que da brillo sin dejar rayas.
  • Diluido en uso manual o en un depurador.
  • Detergente con pH neutro con etiqueta ecológica
  • No espumoso y aprobado para contacto con alimentos.
  • Garantiza una limpieza rápida y eficaz de todos los suelos y todas las superficies lavables.
  • Adecuado para mantenimiento regular.
  • Aroma floral
Especificaciones
Tipo de producto Detergente neutro
Color-coded N.º
Formulario Líquido concentrado
pH Neutral
Línea de productos Cleanware
Scent Floral
Esterilidad No estéril
Formato Frasco
Cantidad 250 x 20 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • GreenR Floors
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid, Isotridecanol, ethoxylated, sodium hydroxide