Learn More
GREB1 Antibody (CL13859) [Janelia Fluor™ 646], R&D Systems™
Código de producto. 30297343 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30297343 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30297343 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324583JF646
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
GREB1 Monoclonal antibody specifically detects GREB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GREB1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL13859
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen gene regulated by estrogen in breast cancer protein, growth regulation by estrogen in breast cancer 1, KIAA0575Gene regulated in breast cancer 1 protein, protein GREB1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q4ZG55, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9687
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Línea de productos Novus