Learn More
Eppendorf™ Grasa para pipetas
Código de producto. 15903202 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Grasa para pipetas
Tamaño de la unidad:
8 g
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15903202 Grasa para pipetas 8 g
1 options
Código de producto. 15903202 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0013022153
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-03-2027
Añadir a la cesta
Garantiza un funcionamiento suave del pistón y protege la pipeta del desgaste, manteniendo la precisión y prolongando la vida útil del dispositivo.
  • Grasa especial para relubricar el pistón o cilindro en las partes inferiores de la pipeta.
  • Para utilizar después de limpiar o descontaminar la pipeta. La grasa garantiza un funcionamiento suave del pistón y protege la pipeta del desgaste, manteniendo la precisión y extendiendo la vida útil del dispositivo.
  • Material: Silicona con cantidad 1 Pk.
  • Para utilizar después de limpiar/descontaminar la pipeta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Pipetas
Material Silicona
Tipo Grasa para pipetas
Para utilizar con (equipo) Eppendorf Pipetas
Cantidad 1 Pk.