Learn More
GRCC10 Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18610772 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18610772 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18610772 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297383APC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
GRCC10 Polyclonal specifically detects GRCC10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GRCC10
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen C10, C10GRCC10, chromosome 12 open reading frame 57, GRCC10, likely ortholog of mouse gene rich cluster, C10, protein C10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human GRCC10 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 113246
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus