missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Granzyme B Antibody (CLB-GB11), Novus Biologicals™

Código de producto. 18777253 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18777253 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18777253 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP150071

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

Granzyme B Monoclonal specifically detects Granzyme B in Human, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow (Intracellular), CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Granzyme B
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon CLB-GB11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1-4 ug/ml, Flow (Intracellular) 1-4 ug/ml, CyTOF-ready
Alias de gen C11, CCPI, CGL1, CGL-1, CSPB, CSP-B, CTLA1, CTSGL1, granzyme B, GranzymeB, GZMB, HLP, SECT
Símbolos de los genes GZMB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human NK cell line YT-INDY-derived granzyme B
Peso molecular del antígeno 31 kDa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3002
Especificidad de la prueba The mouse monoclonal antibody CLB-GB11 recognizes granzyme B, a 31 kDa serine protease expressed in activated Tc cells and NK cells.
Especies diana Human, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.