Learn More
3M™ Limpiador de grafitis 3000
Código de producto. 17297630 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 L
5 L
Tamaño de la unidad:
1 botella
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17297630 5 L 1 botella
17207640 0,5 L 1 botella
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17297630 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100030783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.00€
    551.08€ / paquete de 1
    Ahorro 105.92€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Limpiador de grafitis 3000
  • Limpiador de grafitis para superficies de plástico, pintadas o barnizadas: el limpiador de grafitis es eficaz contra la pintura en aerosol, marcadores permanentes, pintalabios, ceras y pinturas de emulsión
  • La forma líquida del disolvente permite una penetración y una descomposición rápidas de los grafitis
  • No contiene NEP (N-etil-pirrolidona) ni NMP (N-metil-2-pirrolidona) utilizados en otros limpiadores de grafitis, lo que puede suponer un riesgo significativo para la salud
  • Tiene un olor mínimo, lo que mejora la eficacia y la comodidad para el usuario a diferencia de los limpiadores químicos tradicionales, que emiten olores potentes y vapores nocivos
  • Bajo impacto medioambiental puesto que el producto no contiene disolventes aromáticos, alifáticos o clorados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador de grafitis
Volumen (métrico) 5 L