Learn More
3M™ Limpiador de grafitis 3000
Código de producto. 17179340
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
5 L
Tamaño de la unidad:
4 botellas
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17179340 500 mL 4 botellas
17189340 5 L 4 botellas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17179340 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100030785
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00€
    173.21€ / paquete de 4
    Ahorro 99.79€
    36% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Formulado para eliminar rápida y eficazmente los grafitis de superficies de ladrillo y hormigón Eficaz en una amplia gama de sustancias de grafitis, como pintura en aerosol, marcadores permanentes, lápiz de cera y pintura emulsionada
  • Limpiador de grafitis para superficies de plástico, pintadas o barnizadas
  • Eficaz contra pintura en aerosol, marcadores permanentes, barra de labios, lápiz de cera y pintura emulsionada
  • La forma ’líquida del disolvente permite una rápida penetración y una rápida descomposición de los grafitis.
  • No contiene NEP (N-etil-pirrolidona) ni NMP (N-metil-2-pirrolidona) utilizados en otros limpiadores de grafitis, lo que puede suponer un riesgo significativo para la salud
  • Tiene un olor mínimo para mejorar la eficacia y la comodidad para el usuario a diferencia de los limpiadores químicos tradicionales, que emiten olores potentes y vapores nocivos.
  • Bajo impacto medioambiental puesto que el producto no contiene disolventes aromáticos, alifáticos o clorados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador de grafitis
Volumen (métrico) 500 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3M Graffiti Remover 3000 (New formulation)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Fatty acids, C16-18,Ethyl 3-ethoxypropionate, Dimethyl Adipate, Dimethyl Succinate
  • UNKNOWN ACUTE-4% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 10% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.