Learn More
3M™ Limpiador de grafitis 1500
Código de producto. 17169340
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
5 L
Tamaño de la unidad:
4 botellas
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17169340 5 L 4 botellas
17159340 500 mL 4 botellas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17169340 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000082045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    959.00€
    605.32€ / paquete de 4
    Ahorro 353.68€
    36% Descuento
 Artículo restringido
Una forma segura y sencilla de eliminar los antiestéticos grafitis de superficies de plástico, pintadas o barnizadas
  • Limpiador de grafitis para superficies de plástico, pintadas o barnizadas
  • Eficaz contra pintura en aerosol, marcadores permanentes, barra de labios, lápiz de cera y pintura emulsionada
  • La forma ’líquida del disolvente permite una rápida penetración y una rápida descomposición de los grafitis.
  • No contiene NEP (N-etil-pirrolidona) ni NMP (N-metil-2-pirrolidona) utilizados en otros limpiadores de grafitis, lo que puede suponer un riesgo significativo para la salud
  • Tiene un olor mínimo, lo que mejora la eficacia y la comodidad para el usuario a diferencia de los limpiadores químicos tradicionales, que emiten olores potentes y vapores nocivos.
  • Bajo impacto ambiental  ya que el producto no contiene disolventes aromáticos, alifáticos ni clorados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador de grafitis
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de grafitis
Para utilizar con (equipo) Superficies de plástico, pintadas o barnizadas
Volumen (métrico) 5 L