Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de microcentrífugas con cierre seguro graduados
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11838332 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Capacidad (métrico):
0.6 ml
0.6mL
1.5 ml
2 ml
2 ml
RCF máx.:
24 k x g
25 k x G
25000 xG
30 k x G
30000 xG
Envase:
100 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja
500 tubos unidad/bolsa, 5 unidades/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Capacidad (métrico) RCF máx. Envase unitSize
11838332 Estéril 0.6mL 30000 xG 500 tubos unidad/bolsa, 5 unidades/caja paquete de 500
12388202 Estéril 0.6mL 30000 xG 100 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja paquete de 1000
11910937 Estéril 1.5 ml 24 k x g 500 tubos unidad/bolsa, 5 unidades/caja paquete de 500
11920937 No estéril 2 ml 25000 xG 500 tubos unidad/bolsa, 5 unidades/caja paquete de 500
10021782 No estéril 0.6 ml 30 k x G 100 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja paquete de 1000
11599914 No estéril 1.5 ml 24 k x g 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja paquete de 500
12398202 Estéril 1.5 ml 24 k x g 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja paquete de 500
10656833 No estéril 2 ml 25 k x G 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja paquete de 500
11509924 Estéril 2 ml 25 k x G 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11838332 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3455IW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.81€
    49.60€ / paquete de 500
    Ahorro 30.21€
    37% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Confirme fácilmente si el tubo de microcentrífugas está cerrado para maximizar la seguridad durante la centrifugación.
Disfrute la seguridad de un tubo de tapón de rosca combinada con la facilidad de uso de un tubo de tapón a presión con los tubos de microcentrífuga graduados Thermo Scientific™ Safelock. Estos tubos proporcionan una seguridad superior durante la centrifugación. Simplemente coloque la bola de bloqueo articulada en la ranura para evitar la apertura accidental de la tapa, evitar la evaporación y garantizar la integridad de la muestra.
Diseño de tapa con cierre seguro
  • El uso sencillo con una sola mano permite cerrar el tapón con bisagra e introducir la bola de bloqueo en su lugar para proteger las muestras valiosas
  • La bola de bloqueo articulada reduce la tensión del pulgar
  • La superficie de bloqueo lisa reduce la posibilidad de que se rasguen o rompan los guantes
  • Las marcas de graduación de los tubos de microcentrífugas son una referencia útil para el control de las muestras
La mayor calidad
  • Fabricados con polipropileno virgen, estos tubos de microcentrífugas garantizan la integridad y la seguridad de las muestras durante los procesos de ebullición, congelación, incubación y centrifugación
  • El rendimiento excepcionalmente estable en las condiciones de tensión durante la centrifugación impide la rotura de los tubos
  • Producto estéril con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, contaminación microbiana y endotoxinas
  • Producto no estéril con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
Opciones de envasado
  • Disponibilidad de una amplia variedad de opciones de envasado para facilitar el control de la contaminación en el laboratorio
  • En el caso de los requisitos de esterilidad más estrictos, hay disponibles tubos estériles envasados individualmente
Recomendado para:
Uso diario en el laboratorio para procesos complejos, como la centrifugación, la ebullición, la incubación, la congelación o el almacenamiento de muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, pirógenos, contaminación microbiana, ATP, inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN.
Capacidad (métrico) 0.6mL
Color Natural
Material Polipropileno
Envase 500 tubos unidad/bolsa, 5 unidades/caja
Esterilidad Estéril
Graduated Sí
RCF máx. 30000 xG