Learn More
Buerkle™ Probeta graduada de polipropileno con gradaciones en relieve
Código de producto. 10666243 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Graduaciones:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
10666243 100 mL 1 mL cada uno
10767774 50 mL 1 mL cada uno
11971521 250 mL 2 mL cada uno
10433762 500 mL 5 mL cada uno
10285772 1000 mL 10 mL cada uno
10385472 2000 mL 20 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10666243 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 75020100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lea las graduaciones moldeadas con facilidad para garantizar la precisión con el Buerkle™ Probeta graduada de polipropileno con gradaciones en relieve. Este cilindro graduado ofrece una excelente resistencia química para una amplia variedad de soluciones.
  • Resiste temperaturas de hasta 135 °C (275 °F)
  • Esterilizable en autoclave
  • Envasado individual
  • Plástico de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad Categoría B DIN 12681/ISO 6706
Báscula Grabado
Diámetro (métrico) 33 mm
Incluye Graduación en relieve
Cantidad 1
Graduaciones 1 mL
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Redondo
Para utilizar con (aplicación) Químicos, durante el trabajo de campo al aire libre y donde sea necesario realizar mediciones volumétricas durante la producción, laboratorios, taller
Color de escala Azul
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 250 mm
Tipo Probeta graduada