Learn More
Hecht Karl™ Cilindro de vidrio graduado
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio |
| Capacidad (métrico) | 200 mL |
| Descripción | Perfil bajo |
| Altura (métrico) | 195 mm |
| Tipo de producto | Probeta graduada |