Learn More
Fisherbrand™ Papel Joseph muy absorbente de grado 605
Código de producto. 11700565 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
120 x 120 mm
150 x 150 mm
220 x 400 mm
500 x 350 mm
500 x 350 mm
Formato:
Hoja
Hoja plegada
Cantidad de embalaje:
100/paq.
200 paq.
500 paq.
Paquete de 50
Paquete de 500
Unit Size:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 50
paquete de 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensiones (L x An) Formato Cantidad de embalaje Unit Size
11700565 120 x 120 mm Hoja 500 paq. paquete de 500
11735375 500 x 350 mm Hoja plegada 100/paq. paquete de 100
11710565 500 x 350 mm Hoja plegada Paquete de 500 paquete de 500
11794646 500 x 350 mm Hoja plegada Paquete de 50 paquete de 50
11728722 150 x 150 mm Hoja 200 paq. paquete de 200
11790555 220 x 400 mm Hoja Paquete de 500 paquete de 500
11780555 500 x 350 mm Hoja Paquete de 500 paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 11700565
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.55€
    19.63€ / paquete de 500
    Ahorro 2.92€
    12% Descuento
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Se utiliza en laboratorios y hospitales. El papel Joseph muy absorbente de grado 605 Fisherbrand™ es fino y no es esponjoso.
Aplicaciones:
  • Limpieza y secado de recipientes de vidrio, tubos, matraces, placas de microscopio, frascos
Specifications
Longitud (métrico) 120 mm
Anchura (métrico) 120 mm
Dimensiones (L x An) 120 x 120 mm
Formato Hoja
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y secado de recipientes de vidrio, tubos, matraces, placas microscópicas y frascos en laboratorios y hospitales
Cantidad de embalaje 500 paq.
Grado 605