Learn More
Gibco™ Medio para células de insecto de Grace, suplementado
Código de producto. 11590396 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11590396 500 mL 500 ml
11500406 10 x 500 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11590396 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11605045
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Medio para células de insecto de Grace, suplementado
El medio complementado para células de insecto de Grace se diseñó originalmente para el crecimiento de células de la polilla emperador australiana, Antherea eucaliptos. El medio complementado para células de insectos de Grace se utiliza ahora ampliamente para el crecimiento de células de Spodeptera frugiperda, Sf9 y Sf21.
Las células Sf9 y Sf21 se utilizan de forma rutinaria para expresar proteínas recombinantes mediante el sistema de vectores de expresión de baculovirus (BEVS). Ofrecemos una variedad de opciones de medios Gibco™ para una gama de aplicaciones de cultivo celular de insectos.
Formulación
Este medio para células de insectos de Grace contiene hidrolizado de lactalbumina, yeastolato, L-glutamina y bicarbonato de sodio. Está disponible la formulación completa. El medio complementado para células de insectos de Grace contiene hidrolizado de lactoalbúmina y yeastolato que no se encuentran comúnmente en la versión sin complementar.
Sistema de fabricación y calidad con buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
El medio complementado para células de insectos de Grace Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales y que están ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un medio complementado para células de insectos de Grace Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (11605-094). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485 y 9001.
El medio complementado para células de insectos de Grace contiene hidrolizado de lactalbumina y yeastolato, y se complementa comúnmente con un 10 % de suero fetal bovino (FBS) antes de su uso. El medio complementado para células de insectos de Grace requiere CO2 ambiental a fin de mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Célula de insecto
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios para células de insectos Grace
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular de insectos
Cantidad 500 mL
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio para células de insectos de Grace, 500 ml, complementado, células de insectos, línea celular Sf21, Sf9, L-glutamina, calcio, tipo de sal inorgánica de magnesio, sin hemolinfa de insectos, hidrolizado de lactoalbúmina, suplementos de levastolato, tem