missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR85 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594979 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18594979 0.05 mL 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18594979 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NLS342

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GPR85 Polyclonal antibody specifically detects GPR85 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bat, Bovine, Canine, Chicken, Equine, Hamster, Primate, Monkey, Rabbit, Sheep, Xenopus, Zebrafish samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPR85
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 9-17 μg/mL, Immunocytochemistry 1:10 - 1:500
Formulación PBS
Alias de gen FLJ50993, FLJ51159, FLJ99433, G protein-coupled receptor 85, probable G-protein coupled receptor 85, seven transmembrane helix receptor, SREB, SREB2Super conserved receptor expressed in brain 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 20 amino acid peptide from C-terminus of human GPR85.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.05 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54329
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Bat
Contenido y almacenamiento Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.