Learn More
GPR56 Antibody (2446B), mFluor Violet 450 SE, R&D Systems™
Código de producto. 18620310 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18620310 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18620310 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB46361MFV450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    664.77€
    574.35€ / 0.1 ml
    Ahorro 90.42€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
GPR56 Monoclonal specifically detects GPR56 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GPR56
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2446B
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BFPP, G protein-coupled receptor 56,7-transmembrane protein with no EGF-like N-terminal domains-1, Protein TM7XN1, TM7LN4G-protein coupled receptor 56, TM7XN1DKFZp781L1398
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human GPR56, Met1-Val345, Accession # Q9Y653
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Growth and Development, Neuronal Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9289
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos Novus