Learn More
GPR4 Antibody - BSA Free, R&D Systems™
Código de producto. 18601170 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18601170 0.05 mL 50 microlitros
1 options
Código de producto. 18601170 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NLS144
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
GPR4 Polyclonal antibody specifically detects GPR4 in Human, Porcine, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GPR4
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 15 μg/mL
Formulación PBS
Alias de gen G protein-coupled receptor 4, GPR19, G-protein coupled receptor 19, G-protein coupled receptor 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 20 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human GPR4.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.05 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2828
Especies diana Human, Pig, Canine, Primate, Monkey
Contenido y almacenamiento Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus