missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR37 Antibody (1036313) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30635571 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30635571 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30635571 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB44501JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GPR37 Monoclonal antibody specifically detects GPR37 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPR37
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1036313
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EDNRBL, Endothelin B receptor-like protein 1, G protein-coupled receptor 37 (endothelin receptor type B-like), hET(B)R-LP, PAELRETBR-LP-1, Parkin-associated endothelin receptor-like receptor, probable G-protein coupled receptor 37
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese Hamster Ovary cell line CHO-derived human GPR37, Leu28-Met265, Accession # O15354
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2861
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.