Learn More
GPR27 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18424536 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18424536 0.05 mg 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18424536 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP229388
Rabbit Polyclonal Antibody
GPR27 Polyclonal antibody specifically detects GPR27 in Human, Mouse, Rat, Primate, Monkey samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GPR27
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL
Formulación PBS
N.º de referencia del gen Q9NS67
Alias de gen G protein-coupled receptor 27, probable G-protein coupled receptor 27, SREB1Super conserved receptor expressed in brain 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 18 amino acid peptide from internal region of human GPR27.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2850
Especies diana Human, Mouse, Rat, Primate, Monkey
Contenido y almacenamiento Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG