Learn More
GPR17 Antibody (CL10474) [Alexa Fluor« 405], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30529257 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30529257 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30529257 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344216AF405
Mouse Monoclonal Antibody
GPR17 Monoclonal antibody specifically detects GPR17 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GPR17
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL10474
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp686M18273, G protein-coupled receptor 17, G-protein coupled receptor 17, P2Y-like receptor, R12, UDP/CysLT receptor, uracil nucleotide/cysteinyl leukotriene receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was generated using a synthetic peptide of Q13304, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2840
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1