missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR139 Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30574762 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30574762 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30574762 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346190PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GPR139 Polyclonal antibody specifically detects GPR139 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPR139
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen G protein-coupled receptor 139, G(q)-coupled orphan receptor GPRg1, GPRG1, G-protein-coupled receptor PGR3, PGR3G protein-coupled receptor PGR3, probable G-protein coupled receptor 139
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno G protein-coupled receptor 139. (Uniprot# Q6DWJ6)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 124274
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.