missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR108 Antibody (1047612) [DyLight 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 30674533 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30674533 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30674533 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB11128D

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GPR108 Monoclonal antibody specifically detects GPR108 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPR108
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1047612
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen G protein-coupled receptor 108, LUSTR2Lung seven transmembrane receptor 2, MGC14393, protein GPR108
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human GPR108 synthetic peptide, Accession # Q9NPR9
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56927
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.