missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR107 Antibody (1040717) [DyLight 550], Novus Biologicals™

Código de producto. 30671113 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30671113 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30671113 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10926L

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GPR107 Monoclonal antibody specifically detects GPR107 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPR107
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1040717
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen bA138E2.2, DKFZp667C222, FLJ16312, FLJ20998, FLJ22591, G protein-coupled receptor 107, KIAA1624GCDRP, Lung seven transmembrane receptor 1, LUSTR1MGC126118, MGC15440, protein GPR107, RP11-88G17
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human GPR107 synthetic peptide, Accession # Q5VW38
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57720
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.